accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25333-42-0

IUPAC Nor: (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Synonymes: (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Poids moléculaire (g/mol): 127.19
Formule moléculaire: C7H13NO
InChi Key: IVLICPVPXWEGCA-ZETCQYMHSA-N
SMILES: O[C@H]1CN2CCC1CC2
Point d’ébullition 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats