CAS RN 249937-00-6
IUPAC Nor:
methyl 3-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]benzoate
Synonymes:
methyl 3-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]benzoate
Poids moléculaire (g/mol):
265.31
Formule moléculaire:
C14H19NO4
InChi Key:
VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 249937-00-6 Formule moléculaire: C14H19NO4 Poids moléculaire (g/mol): 265.31 Numéro MDL: MFCD08060518 Clé InChI: VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate,methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate,methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate,methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate,3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester,benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester PubChem CID: 7164628 Nom de l’IUPAC: methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate SOURIRES: COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1