accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24922-02-9

IUPAC Nor: ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Synonymes: ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Poids moléculaire (g/mol): 156.18
Formule moléculaire: C8H12O3
InChi Key: LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC(=O)C1CC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats