accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24634-95-5

IUPAC Nor: ethyl tetracosanoate
Synonymes: ethyl tetracosanoate
Poids moléculaire (g/mol): 396.7
Formule moléculaire: C26H52O2
InChi Key: AKXFYSSXNQQBNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats