accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHH3CH3CCH3

CAS RN 2409-55-4

IUPAC Nor: 2-tert-butyl-4-methylphenol
Synonymes: 2-tert-butyl-P-cresol
Poids moléculaire (g/mol): 164.25
Formule moléculaire: C11H16O
InChi Key: IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Point d’ébullition 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)