accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNCO

CAS RN 239097-78-0

IUPAC Nor: 5-isocyanato-1-benzothiophene
Synonymes: 5-isocyanato-1-benzothiophene
Poids moléculaire (g/mol): 175.21
Formule moléculaire: C9H5NOS
InChi Key: GWLZJAWTWVSHCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C=NC1=CC=C2SC=CC2=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)