CAS RN 2390-09-2
IUPAC Nor:
methyl (11E)-icos-11-enoate
Synonymes:
methyl (11E)-icos-11-enoate
Poids moléculaire (g/mol):
324.55
Formule moléculaire:
C21H40O2
InChi Key:
RBKMRGOHCLRTLZ-ZHACJKMWSA-N
SMILES:
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
1
–
2
de
2
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Méthyl cis-11-eicosenoate, 99%
Méthyl cis-11-eicosenoate, 99%
CAS: 2390-09-2 Formule moléculaire: C21H40O2 Poids moléculaire (g/mol): 324.55 Numéro MDL: MFCD00010458 Clé InChI: RBKMRGOHCLRTLZ-ZHACJKMWSA-N Synonyme: cis-11-eicosenoic acid methyl ester,cis-methyl 11-eicosenoate,11-eicosenoic acid, methyl ester, z,methyl cis-11-eicosenoate,methyl 11z-icos-11-enoate,methyl z-icos-11-enoate,z-methyl icos-11-enoate,cis-11-eicosenoic acid, methyl ester,11z-11-icosenoic acid methyl ester PubChem CID: 5463047 Nom de l’IUPAC: méthyle (Z)-icos-11-énoate SOURIRES: CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCC(=O)OC
2
Méthyle cis-11-eicosenoate, ≥98,5% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™
Le méthyl cis-11-eicosenoate est un ester méthylique d’acide gras.