CAS RN 23687-27-6
IUPAC Nor:
isoquinolin-8-amine
Synonymes:
isoquinolin-8-amine
Poids moléculaire (g/mol):
144.18
Formule moléculaire:
C9H8N2
InChi Key:
GUSYANXQYUJOBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=C2C=NC=CC2=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
8-aminoisoquinoline, 97%
8-aminoisoquinoline, 97%
CAS: 23687-27-6 Formule moléculaire: C9H8N2 Poids moléculaire (g/mol): 144.18 Numéro MDL: MFCD00179553 Clé InChI: GUSYANXQYUJOBH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 8-aminoisoquinoline,8-isoquinolinamine,isoquinolin-8-ylamine,8-amino-isoquinoline,8-isoquinolylamine,8-amine-isoquinoline,pubchem6251,ksc201o9p,isoquinolin-8-amine; isoquinolin-8-ylamine PubChem CID: 13927912 Nom de l’IUPAC: isoquinoline-8-amine SOURIRES: NC1=C2C=NC=CC2=CC=C1