accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSOOOCu

CAS RN 23254-43-5

IUPAC Nor: copper(2+) sulfate
Synonymes: copper sulfate|cupric sulfate|copper(II) sulfate|CuSO4|cupric sulfate anhydrous|bordeaux mixture|bluestone copper sulfate|copper sulfate (anhydrous)
Poids moléculaire (g/mol): 159.6
Formule moléculaire: CuO4S
InChi Key: ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats