CAS RN 22934-41-4
IUPAC Nor:
quinoline-5-carbaldehyde
Synonymes:
quinoline-5-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
157.17
Formule moléculaire:
C10H7NO
InChi Key:
BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=CC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Quinoline-5-carboxaldéhyde, 97+%
Quinoline-5-carboxaldéhyde, 97+%
CAS: 22934-41-4 Formule moléculaire: C10H7NO Poids moléculaire (g/mol): 157.172 Numéro MDL: MFCD00805835 Clé InChI: BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: quinoline-5-carboxaldehyde,5-quinolinecarboxaldehyde,5-formylquinoline,5-quinolinecarbaldehyde,acmc-1cmc3,quc PubChem CID: 3543386 Nom de l’IUPAC: Quinoline-5-carbaldehyde SOURIRES: C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O