CAS RN 22236-07-3
IUPAC Nor:
1-(difluoromethoxy)-3-nitrobenzene
Synonymes:
1-(difluoromethoxy)-3-nitrobenzene
Poids moléculaire (g/mol):
189.12
Formule moléculaire:
C7H5F2NO3
InChi Key:
NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(OC(F)F)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
1-Difluorométhoxy-3-nitrobenzène, 98%, Thermo Scientific Chemicals
1-Difluorométhoxy-3-nitrobenzène, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22236-07-3 Formule moléculaire: C7H5F2NO3 Poids moléculaire (g/mol): 189.12 Numéro MDL: MFCD03407974 Clé InChI: NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-difluoromethoxy-3-nitrobenzene,3-difluoromethoxy nitrobenzene,benzene, 1-difluoromethoxy-3-nitro,acmc-1coex,nyvczalwnpmmsq-uhfffaoysa,difluoromethyl 3-nitrophenyl ether,3-difluoromethoxy-1-nitrobenzene,3-nitro-1-difluoromethoxy benzene,3-nitro-alpha,alpha-difluoroanisole,alpha,alpha-difluoro-3-nitroanisole PubChem CID: 2774117 Nom de l’IUPAC: 1-(difluorométhoxy)-3-nitrobenzène SOURIRES: [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OC(F)F)=C1