CAS RN 22227-26-5
IUPAC Nor:
3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide
Synonymes:
3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol):
257.14
Formule moléculaire:
C9H5F6NO
InChi Key:
YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzamide 98,0+%, TCI America™
CAS: 22227-26-5 Formule moléculaire: C9H5F6NO Poids moléculaire (g/mol): 257.135 Numéro MDL: MFCD00015511 Clé InChI: YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3,5-bis trifluoromethyl benzamide,3,5-di trifluoromethyl benzamide,3,5-bis trifluoromethyl-benzamide,benzamide, 3,5-bis trifluoromethyl,acmc-1cglb,ynopikhmziowhs-uhfffaoysa,3,5-bis-trifluoromethyl-benzamide,3,5-bis-trifluoromethyl benzamide,benzamide,3,5-bis trifluoromethyl PubChem CID: 519927 Nom de l’IUPAC: 3,5-bis(trifluorométhyl)benzamide SOURIRES: C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)N