CAS RN 22094-18-4
IUPAC Nor:
1,3-dibromo-2,2-dimethoxypropane
Synonymes:
1,3-dibromo-2,2-dimethoxypropane
Poids moléculaire (g/mol):
261.94
Formule moléculaire:
C5H10Br2O2
InChi Key:
CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(CBr)(CBr)OC
1
–
1
de
1
résultats
1
1,3-Dibromo-2,2-diméthoxypropane 98,0+%, TCI America™
CAS: 22094-18-4 Formule moléculaire: C5H10Br2O2 Poids moléculaire (g/mol): 261.941 Numéro MDL: MFCD00051792 Clé InChI: CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal,1,3-acetone dibromide dimethyl acetal,1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane,2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane,1,3-dibromoacetone dimethyl ketal,propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy,pubchem2043,ag120 intermediates,acmc-1ck33,timtec-bb sbb039320 PubChem CID: 2734196 Nom de l’IUPAC: 1,3-dibromo-2,2-diméthoxypropane SOURIRES: COC(CBr)(CBr)OC