CAS RN 21679-14-1
IUPAC Nor:
(2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Synonymes:
fludarabine
Poids moléculaire (g/mol):
285.24
Formule moléculaire:
C10H12FN5O4
InChi Key:
HBUBKKRHXORPQB-FJFJXFQQSA-N
SMILES:
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1
1
–
2
de
2
résultats
1
2-Fluoro-9-bêta-D-arabinofuranosyladénine, 98%
CAS: 21679-14-1 Formule moléculaire: C10H12FN5O4 Poids moléculaire (g/mol): 285.24 Numéro MDL: MFCD00132942 Clé InChI: HBUBKKRHXORPQB-FJFJXFQQSA-N Synonyme: fludarabine,f-ara-a,2-fluoro ara-a,9-beta-d-arabinofuranosyl-2-fluoroadenine,fludarabine inn,fludarabinum latin,fludarabina spanish,fludarabina,fludarabinum,2r,3s,4s,5r-2-6-amino-2-fluoro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol PubChem CID: 657237 Nom de l’IUPAC: (2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoro-9H-purine-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol SOURIRES: NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1
2
Tocris Bioscience™ Fludarabine
CAS: 21679-14-1 Formule moléculaire: C10H12FN5O4