accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3SiH3CCH3OSH

CAS RN 216393-56-5

IUPAC Nor: 3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]benzene-1-thiol
Synonymes: 3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]benzenethiol
Poids moléculaire (g/mol): 240.44
Formule moléculaire: C12H20OSSi
InChi Key: KRHCTXFJCFMFOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(S)=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats