accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOFCl

CAS RN 214262-88-1

IUPAC Nor: methyl 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
Synonymes: methyl 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
Poids moléculaire (g/mol): 202.61
Formule moléculaire: C9H8ClFO2
InChi Key: DFTYYBRLWCAUHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CC1=CC=C(F)C=C1Cl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)