CAS RN 21406-61-1
IUPAC Nor:
pentyltriphenylphosphanium bromide
Synonymes:
pentyltriphenylphosphanium bromide
Poids moléculaire (g/mol):
413.34
Formule moléculaire:
C23H26BrP
InChi Key:
VAUKWMSXUKODHR-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Br-].CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
(1-Pentyl)triphénylphosphonium bromure, 98%
(1-Pentyl)triphénylphosphonium bromure, 98%
CAS: 21406-61-1 Formule moléculaire: C23H26BrP Poids moléculaire (g/mol): 413.34 Numéro MDL: MFCD00031630 Clé InChI: VAUKWMSXUKODHR-UHFFFAOYSA-M Synonyme: pentyltriphenylphosphonium bromide,amyltriphenylphosphonium bromide,n-amyl triphenylphosphonium bromide,pentyltriphenylphosphanium bromide,1-pentyl triphenylphosphonium bromide,triphenyl-n-amylphosphonium bromide,pentyl triphenyl phosphanium bromide,phosphonium, pentyltriphenyl-, bromide,pentyl triphenyl phosphonium bromide,pubchem15722 PubChem CID: 2724565 Nom de l’IUPAC: pentyl(triphényl)phosphanium; bromure SOURIRES: [Br-].CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1