CAS RN 21021-55-6
IUPAC Nor:
4-dodecylbenzoic acid
Synonymes:
4-dodecylbenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
290.45
Formule moléculaire:
C19H30O2
InChi Key:
JCHCIOJFCCQEKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Acide 4-n-dodécylbenzoïque, 98%
Acide 4-n-dodécylbenzoïque, 98%
CAS: 21021-55-6 Formule moléculaire: C19H30O2 Poids moléculaire (g/mol): 290.447 Numéro MDL: MFCD04972235 Clé InChI: JCHCIOJFCCQEKZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: p-dodecylbenzoic acid,benzoic acid, 4-dodecyl,p-n-dodecyl benzoic acid,benzoicacid,4-dodecyl,4-n-dodecylbenzoic acid PubChem CID: 413311 Nom de l’IUPAC: Acide 4-dodécylbenzoïque SOURIRES: CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O