accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3BrOHH3CH3CCH3

CAS RN 20834-61-1

IUPAC Nor: 2-bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Synonymes: 2-bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Poids moléculaire (g/mol): 285.23
Formule moléculaire: C14H21BrO
InChi Key: DIWZVAHZEOFSLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC(Br)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats