CAS RN 204707-42-6
IUPAC Nor:
methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
Synonymes:
methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol):
184.17
Formule moléculaire:
C9H9FO3
InChi Key:
LJUAEPNTXDJBRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=C(OC)C=C(F)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Méthyl 4-fluoro-2-méthoxybenzoate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Méthyl 4-fluoro-2-méthoxybenzoate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 204707-42-6 Formule moléculaire: C9H9FO3 Poids moléculaire (g/mol): 184.17 Numéro MDL: MFCD06203990 Clé InChI: LJUAEPNTXDJBRX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester,methyl 2-methoxy-4-fluoro-benzoate,benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-, methyl ester,rarechem al bf 1023,methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate,methyl 4-fluoranyl-2-methoxy-benzoate,2-methoxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester,4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester PubChem CID: 10241478 Nom de l’IUPAC: méthyle 4-fluoro-2-méthoxybenzoate SOURIRES: COC(=O)C1=C(OC)C=C(F)C=C1