CAS RN 20451-53-0
IUPAC Nor:
(ethenesulfinyl)benzene
Synonymes:
(ethenesulfinyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol):
152.21
Formule moléculaire:
C8H8OS
InChi Key:
MZMJHXFYLRTLQX-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
C=CS(=O)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Phényl Vinyl Sulfoxyde 95,0+%, TCI America™
CAS: 20451-53-0 Formule moléculaire: C8H8OS Poids moléculaire (g/mol): 152.21 Numéro MDL: MFCD00002086 Clé InChI: MZMJHXFYLRTLQX-UHFFFAOYNA-N PubChem CID: 88544 Nom de l’IUPAC: (éthénésulfinyl)benzène SOURIRES: C=CS(=O)C1=CC=CC=C1