accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 203626-75-9

IUPAC Nor: isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
Synonymes: isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
Poids moléculaire (g/mol): 191.19
Formule moléculaire: C10H9NO3
InChi Key: IXFLTVWYYQIVRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=N1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats