CAS RN 202865-69-8
IUPAC Nor:
(5-bromo-2-fluorophenyl)methanaminium
Synonymes:
(5-bromo-2-fluorophenyl)methanaminium
Poids moléculaire (g/mol):
205.05
Formule moléculaire:
C7H8BrFN
InChi Key:
PDKBJZGGXHTHNC-UHFFFAOYSA-O
SMILES:
[NH3+]CC1=CC(Br)=CC=C1F
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
5-Bromo-2-fluorobenzylamine chlorhydrate, 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine chlorhydrate, 97%
CAS: 202865-69-8 Formule moléculaire: C7H8BrFN Poids moléculaire (g/mol): 205.05 Numéro MDL: MFCD00143426 Clé InChI: PDKBJZGGXHTHNC-UHFFFAOYSA-O Synonyme: 5-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride,5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride,5-bromo-2-fluorobenzylamine hcl,5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hcl,1-5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride,pubchem3227,acmc-1cpb5,rarechem al bd 0325,akos bbv-005136,5-bromo-2-fluorobenzyl amine hcl PubChem CID: 2724903 SOURIRES: [NH3+]CC1=CC(Br)=CC=C1F