accessibility menu, dialog, popup

UserName

LaClClCl

CAS RN 20211-76-1

IUPAC Nor: lanthanum(3+) trichloride
Synonymes: lanthanum(III) chloride
Poids moléculaire (g/mol): 245.26
Formule moléculaire: Cl3La
InChi Key: ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Forme physique 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (1)
Niveau 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)