accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 200124-22-7

IUPAC Nor: 5-{[amino(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamido)methylidene]amino}-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pentanoic acid
Synonymes: 5-{[amino(2,2,4,6,7-pentamethyl-3H-1-benzofuran-5-sulfonamido)methylidene]amino}-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]pentanoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 526.65
Formule moléculaire: C24H38N4O7S
InChi Key: CVFXPOKENLGCID-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=C2CC(C)(C)OC2=C(C)C(C)=C1S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats