CAS RN 20007-72-1
CAS RN 20007-72-1
IUPAC Nor:
8a-methyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalene-1,6-dione
Synonymes:
wieland-miescher ketone
Poids moléculaire (g/mol):
178.23
Formule moléculaire:
C11H14O2
InChi Key:
DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
1
–
1
de
1
résultats
1
(+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione, 98+%
CAS: 20007-72-1 Formule moléculaire: C11H14O2 Poids moléculaire (g/mol): 178.23 Numéro MDL: MFCD00001687 Clé InChI: DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYNA-N Synonyme: wieland-miescher ketone,9-methyl-delta-5 10-octaline-1,6-dione,9-methyl-5 10-octaline-1,6-dione,1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl,8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione,wieland-michler ketone,wieland-miescher-keton,miescher-wieland ketone,wieland cmiescher ketone,9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione CID PubChem: 89262 Nom IUPAC: 8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2H-naphthalene-1,6-dione SMILES: CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O