CAS RN 199590-00-6
IUPAC Nor:
(1-methyl-1H-indol-6-yl)methanol
Synonymes:
(1-methylindol-6-yl)methanol
Poids moléculaire (g/mol):
161.2
Formule moléculaire:
C10H11NO
InChi Key:
YDMPSBJXPPXTCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C=CC2=CC=C(CO)C=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 199590-00-6 Formule moléculaire: C10H11NO Poids moléculaire (g/mol): 161.204 Numéro MDL: MFCD08690252 Clé InChI: YDMPSBJXPPXTCM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol,1-methylindol-6-yl methanol,1-methyl-6-indolyl methanol,1h-indole-6-methanol,1-methyl,1h-indole-6-methanol, 1-methyl,6-hydroxymethyl-1-methylindole,1-methyl-1h-indole-6-methanol,6-hydroxymethyl-n-methylindole,1-methyl-1h-indol-6-yl methanol saltdata: free PubChem CID: 18673032 Nom de l’IUPAC: (1-methylindol-6-yl)methanol SOURIRES: CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)CO