CAS RN 19947-39-8
IUPAC Nor:
(3R)-3-azaniumyl-3-(4-chlorophenyl)propanoate
Synonymes:
(3R)-3-ammonio-3-(4-chlorophenyl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol):
199.63
Formule moléculaire:
C9H10ClNO2
InChi Key:
BXGDBHAMTMMNTO-MRVPVSSYSA-N
SMILES:
[NH3+][C@H](CC([O-])=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide 3-Amino-3-(4-chlorophényl)propionique 97,0+%, TCI America™
CAS: 19947-39-8 Formule moléculaire: C9H10ClNO2 Poids moléculaire (g/mol): 199.634 Numéro MDL: MFCD00126370 Clé InChI: BXGDBHAMTMMNTO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid,3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid,3-p-chlorophenyl-dl-beta-alanine,3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid,dl-beta-p-chlorophenyl alanine,3-amino-3-p-chlorophenyl propionic acid,dl-3-amino-3-4-chlorophenyl-propionic acid,dl-beta-4-chlorophenyl alanine,rac-3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid,dl-3-amino-3-4'-chlorophenyl propionic acid PubChem CID: 344176 Nom de l’IUPAC: 3-amino-3-(4-chlorophényl)propanoïque SOURIRES: C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)N)Cl