CAS RN 198649-68-2
CAS RN 198649-68-2
IUPAC Nor:
1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
Synonymes:
1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
Poids moléculaire (g/mol):
255.03
Formule moléculaire:
C8H6BrF3O
InChi Key:
TUNSVUOTVLWNQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1CBr
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(Trifluoromethoxy)benzyl Bromide 98.0+%, TCI America™
CAS: 198649-68-2 Formule moléculaire: C8H6BrF3O Poids moléculaire (g/mol): 255.034 Numéro MDL: MFCD00236321 Clé InChI: TUNSVUOTVLWNQT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-trifluoromethoxy benzyl bromide,1-bromomethyl-2-trifluoromethoxy benzene,2-trifluoromethoxy benzylbromide,alpha-bromo-2-trifluoromethoxy toluene,2-trifluoromethoxybenzyl bromide,2-trifluoromethoxy-benzyl bromide,benzene, 1-bromomethyl-2-trifluoromethoxy,2-bromomethyl phenoxy trifluoromethane,acmc-1c20t CID PubChem: 2777254 Nom IUPAC: 1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene SMILES: C1=CC=C(C(=C1)CBr)OC(F)(F)F