CAS RN 196799-45-8
IUPAC Nor:
2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
Synonymes:
2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
148.16
Formule moléculaire:
C9H8O2
InChi Key:
CLXXUGOCVBQNAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=CC1=C2OCCC2=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 196799-45-8 Formule moléculaire: C9H8O2 Poids moléculaire (g/mol): 148.161 Numéro MDL: MFCD06200853 Clé InChI: CLXXUGOCVBQNAI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde,2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxaldehyde,7-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro,2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde,7-formyl-2,3-dihydrobenzofuran,2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde,2,3-dihydro-benzofuran-7-carbaldehyde,2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxaldehyde,2.3-dihydro-benzofuran-7-carboxaldehyde,2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxaldehyde PubChem CID: 2795018 Nom de l’IUPAC: 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde SOURIRES: C1COC2=C(C=CC=C21)C=O