accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19600-63-6

IUPAC Nor: 2-(hex-5-en-1-yl)oxirane
Synonymes: 2-(hex-5-en-1-yl)oxirane
Poids moléculaire (g/mol): 126.2
Formule moléculaire: C8H14O
InChi Key: UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C=CCCCCC1CO1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats