accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNOHO

CAS RN 194491-44-6

IUPAC Nor: [5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Synonymes: [5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Poids moléculaire (g/mol): 181.21
Formule moléculaire: C8H7NO2S
InChi Key: HUAGDHXVPCSWLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=NOC(=C1)C1=CC=CS1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)