accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONOOH3CN

CAS RN 194163-91-2

IUPAC Nor: 1-tert-butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Synonymes: 1-tert-butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 254.29
Formule moléculaire: C12H18N2O4
InChi Key: GHLKJIQVORAVHE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C1CC(CN1C(=O)OC(C)(C)C)C#N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats