accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONNHFONOHOH2OHCl

CAS RN 192927-63-2

IUPAC Nor: 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-{octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl}-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
Synonymes: moxifloxacin hydrate hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 455.91
Formule moléculaire: C21H27ClFN3O5
InChi Key: SKZIMSDWAIZNDD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O.Cl.COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CC2CCCNC2C1)C1CC1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats