CAS RN 19231-60-8
IUPAC Nor:
2-(4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)acetic acid
Synonymes:
(4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl)acetic acid
Poids moléculaire (g/mol):
708.76
Formule moléculaire:
C10H3I4NO4
InChi Key:
FLSXICNYHDJIAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)CN1C(=O)C2=C(C1=O)C(I)=C(I)C(I)=C2I
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(4,5,6,7-Tétraiodo-1,3-dioxoisoindoline-2-yl)acide acétique
CAS: 19231-60-8 Formule moléculaire: C10H3I4NO4 Poids moléculaire (g/mol): 708.755 Numéro MDL: MFCD05023065 Clé InChI: FLSXICNYHDJIAW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: n,n-tetraiodo-phthaloyl-glycine,2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl acetic acid,2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid,4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl acetic acid,4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid,2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid PubChem CID: 4462449 Nom de l’IUPAC: 2-(4,5,6,7-tétraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl)acide acétique SOURIRES: C(C(=O)O)N1C(=O)C2=C(C1=O)C(=C(C(=C2I)I)I)I