accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 191-24-2

IUPAC Nor: hexacyclo[12.8.0.0²,¹¹.0³,⁸.0⁴,²¹.0¹⁷,²²]docosa-1(22),2,4,6,8,10,12,14,16,18,20-undecaene
Synonymes: benzo(ghi)perylene 1,12-benzoperylene benzo(ghi)pyrilene ccris 784 1,12-benzperylene
Poids moléculaire (g/mol): 276.34
Formule moléculaire: C22H12
InChi Key: GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC2=CC=C3C=CC4=CC=C5C=CC=C6C(=C1)C2=C3C4=C56
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)