accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClO

CAS RN 1889-71-0

IUPAC Nor: 1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one
Synonymes: 1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethanone
Poids moléculaire (g/mol): 230.69
Formule moléculaire: C14H11ClO
InChi Key: DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)