CAS RN 18820-29-6
IUPAC Nor:
manganese(2+) sulfanediide
Synonymes:
manganese(2+) sulfanediide
Poids moléculaire (g/mol):
87
Formule moléculaire:
MnS
InChi Key:
VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[S--].[Mn++]
1
–
1
de
1
résultats
1
Sulfure de manganèse(II), 99,9% (base métalice)
CAS: 18820-29-6 Formule moléculaire: MnS Poids moléculaire (g/mol): 87.00 Numéro MDL: MFCD00014210 Clé InChI: VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: manganese sulfide,manganese ii sulfide,manganous sulfide,manganese sulphide,manganese 2+ sulfide,12687-82-0 cpd with unspecified mf,manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle size PubChem CID: 87809 SOURIRES: [S--].[Mn++]