accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2H2N(?)

CAS RN 18741-85-0

IUPAC Nor: [1,1'-binaphthalene]-2,2'-diamine
Synonymes: [1,1'-binaphthalene]-2,2'-diamine
Poids moléculaire (g/mol): 284.36
Formule moléculaire: C20H16N2
InChi Key: DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)