accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOOH3COOH3CIFFFFOCH3

CAS RN 1868173-29-8

IUPAC Nor: [4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodanium 4-methylbenzene-1-sulfonate
Synonymes: [4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodanium tosylate
Poids moléculaire (g/mol): 628.37
Formule moléculaire: C23H21F4IO6S
InChi Key: JRLOQNMMXUNDFI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.COC1=CC(OC)=C([I+]C2=CC(=C(F)C=C2)C(F)(F)F)C(OC)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats