accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1863-63-4

NH4OO

CAS RN 1863-63-4

IUPAC Nor: ammonium benzoate
Synonymes: ammonium benzoate
Poids moléculaire (g/mol): 139.15
Formule moléculaire: C7H9NO2
InChi Key: VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [NH4+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (3)
Qualité 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)