accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSiCH3Cl

CAS RN 1833-51-8

IUPAC Nor: (chloromethyl)dimethylphenylsilane
Synonymes: (chloromethyl)dimethylphenylsilane
Poids moléculaire (g/mol): 184.74
Formule moléculaire: C9H13ClSi
InChi Key: RJCTVFQQNCNBHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(CCl)C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats