accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18303-04-3

IUPAC Nor: tert-butyl N-(4-methylbenzenesulfonyl)carbamate
Synonymes: tert-butyl N-(4-methylbenzenesulfonyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol): 271.33
Formule moléculaire: C12H17NO4S
InChi Key: DUTLOVSBVBGNDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats