CAS RN 18277-27-5
IUPAC Nor:
2-(butan-2-yl)-1,3-thiazole
Synonymes:
2-(sec-butyl)thiazole
Poids moléculaire (g/mol):
141.23
Formule moléculaire:
C7H11NS
InChi Key:
MHJSWOZJMPIGJQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCC(C)C1=NC=CS1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-sec-Butylthiazole, 98+%
2-sec-Butylthiazole, 98+%
CAS: 18277-27-5 Formule moléculaire: C7H11NS Poids moléculaire (g/mol): 141.23 Numéro MDL: MFCD00051951 Clé InChI: MHJSWOZJMPIGJQ-UHFFFAOYNA-N Synonyme: 2-sec-butylthiazole,2-sec-butyl thiazole,2-1-methylpropyl thiazole,2-1-methylpropyl-thiazole,thiazole, 2-1-methylpropyl,2-butan-2-yl-1,3-thiazole,thiazole, 2-sec-butyl,fema no. 3372,2-s-butylthiazole PubChem CID: 519539 Nom de l’IUPAC: 2-butan-2-yl-1,3-thiazole SOURIRES: CCC(C)C1=NC=CS1