accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSiCH3CH3H3C

CAS RN 1825-61-2

IUPAC Nor: methoxytrimethylsilane
Synonymes: methoxytrimethylsilane
Poids moléculaire (g/mol): 104.22
Formule moléculaire: C4H12OSi
InChi Key: POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CO[Si](C)(C)C
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (3)
Forme physique 
  • (8)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)