CAS RN 1825-19-0
IUPAC Nor:
1,2,3,4,5-pentachloro-6-(methylsulfanyl)benzene
Synonymes:
pentachloromethylthiobenzene
Poids moléculaire (g/mol):
296.41
Formule moléculaire:
C7H3Cl5S
InChi Key:
LGZZJTIUEJNNKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CSC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
Pentachlorothioanisole 98,0+%, TCI America™
CAS: 1825-19-0 Formule moléculaire: C7H3Cl5S Poids moléculaire (g/mol): 296.41 Numéro MDL: MFCD00013622 Clé InChI: LGZZJTIUEJNNKV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Methyl Pentachlorophenyl Sulfide, 1,2,3,5,6-Pentachloro-4-(methylthio)benzene PubChem CID: 15766 Nom de l’IUPAC: 1,2,3,4,5-pentachloro-6-(méthylsulfanyl)benzène SOURIRES: CSC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl