accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 182198-35-2

IUPAC Nor: 4-chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Synonymes: 4-chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Poids moléculaire (g/mol): 246.71
Formule moléculaire: C12H7ClN2S
InChi Key: WONOKVSIDWOIGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CC=C2)=NC=N1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats