accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CSiClClCl

CAS RN 18169-57-8

IUPAC Nor: trichloro(2-methylpropyl)silane
Synonymes: trichloro(2-methylpropyl)silane
Poids moléculaire (g/mol): 191.55
Formule moléculaire: C4H9Cl3Si
InChi Key: GBXOGFTVYQSOID-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C[Si](Cl)(Cl)Cl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats