CAS RN 1813-33-8
IUPAC Nor:
2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Synonymes:
2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
205.56
Formule moléculaire:
C8H3ClF3N
InChi Key:
GEHMLBFNZKJDQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile 95,0+%, TCI America™
CAS: 1813-33-8 Formule moléculaire: C8H3ClF3N Poids moléculaire (g/mol): 205.564 Numéro MDL: MFCD00084939 Clé InChI: GEHMLBFNZKJDQM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile,3-chloro-4-cyanobenzotrifluoride,3-chloro-4-cyano-benzotrifluoride,4-trifluoromethyl-2-chlorobenzonitrile,benzonitrile, 2-chloro-4-trifluoromethyl,2-chloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile,pubchem4745,acmc-209eho,buttpark 9757-31,ksc494o6f PubChem CID: 2736476 Nom de l’IUPAC: 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile SOURIRES: C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C#N