accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NH2N

CAS RN 181139-49-1

IUPAC Nor: tetracyclo[6.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁴]hexadeca-2,4,6,9,11,13-hexaene-15,16-diamine
Synonymes: tetracyclo[6.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁴]hexadeca-2,4,6,9,11,13-hexaene-15,16-diamine
Poids moléculaire (g/mol): 236.32
Formule moléculaire: C16H16N2
InChi Key: NWDYSRZJOLDMRE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1C(N)C2C3=CC=CC=C3C1C1=CC=CC=C21
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats